Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-Säulen
Trennen Sie mäßig polare und multifunktionelle Verbindungen mit Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 30505-204630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein kurzes Alkylketten-Umkehrphasenmaterial
- Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
- Geeignet zur Ionenpaar-Trennungen
Spezifikation
Analysesäule | |
200 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C1 | |
2,50% | |
No |
4.6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L13 | |
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase und Ionenpaarung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-Säulen > Länge: 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur