Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-Säulen
Artikelnummer. p-7139573 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11537481
Marke: Thermo Scientific™ 30505124630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trennen Sie mäßig polare und multifunktionelle Verbindungen mit Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC-Säulen.
  • Ein kurzes Alkylketten-Umkehrphasenmaterial
  • Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
  • Geeignet zur Ionenpaar-Trennungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm Innendurchmesser
Länge (metrisch) 120 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L13
Stationäre Phase Gehäuse C1
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Kohlenstoffbeladung 2,50%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase und Ionenpaarung