Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ ODS C18 HPLC-Säulen
Unsere präparative Hypersil PREP ODS LC-Säule eignet sich perfekt für Routineabläufe und ist ein Allzweck-C18, das in einer Vielzahl von USP L1-Anwendungen eingesetzt wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 40203-154630
758.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16338986
  • 761.89 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
150 mm
3 μm
130 Å
60 °C
C18
10 %
Ja
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
195 m²/g
L1
Silika, kugelförmig, vollständig porös
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ ODS C18 HPLC-Säulen >