Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen durch Normalphasenchromatographie.
Marke: Thermo Scientific™ 25103-154630
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika-LC-Säulen eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit. Das ungebundene, hochreine, basisch deaktivierte Silika-Medium trennt unpolare und mäßig polare organische Verbindungen durch die Normalphasenchromatographie effizient. Die verfügbaren Säulen mit 1,9 μm Partikelgröße können die Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Anwendungen verbessern.
Informationen zur Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen- Es stehen zwölf verschiedene Chemien zur Verfügung
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L3 | |
Hypersil GOLD | |
Normalphase | |
Normalphase |
4,6 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
No | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.