Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Diese HPLC-Säulen eignen sich für normale und Umkehrphasentrennungen.
Marke: Thermo Scientific™ 25803-014001
Beschreibung
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano-LC-Säulen sind für normale und umgekehrte Phasentrennungen geeignet.
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Exzellente Empfindlichkeit
- Geringere Retention für schnellere Analysen
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung | |
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
Hypersil GOLD | |
4 % | |
Ja | |
Vorsäulenkartusche |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.