Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Cyano-Säulen, wenn Sie in der Normalphase eine andere Selektivität oder eine komplementäre Selektivität zu alkylkettengebundenen Phasen in der Umkehrphase benötigen.
663.64 € - 691.63 €
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10243753
|
Thermo Scientific™
31805-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
691.63 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10038334
|
Thermo Scientific™
31805-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
663.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Wenn Sie in der Normalphase eine andere Selektivität oder eine komplementäre Selektivität zu alkylkettengebundenen Phasen in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Eine Cyanopropylphase sowohl für die Normalphasen als auch die Umkehrphase HPLC
- Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
- Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
- Bei Verwendung für die Umkehrphase ergänzen die Cyano-Säulen mit ihrer speziellen Selektivität bei mit Alkylketten modifizierte Phasen, weisen jedoch weniger Hydrophobizität auf.
- Gehört zu den Umkehrphasenmaterialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Komponenten.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
4 % | |
Ja |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.