Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10038334 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10038334
Marke: Thermo Scientific™ 31805154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Wenn Sie in der Normalphase eine andere Selektivität oder eine komplementäre Selektivität zu alkylkettengebundenen Phasen in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
  • Eine Cyanopropylphase sowohl für die Normalphasen als auch die Umkehrphase HPLC
  • Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
  • Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
  • Bei Verwendung für die Umkehrphase ergänzen die Cyano-Säulen mit ihrer speziellen Selektivität bei mit Alkylketten modifizierte Phasen, weisen jedoch weniger Hydrophobizität auf.
  • Gehört zu den Umkehrphasenmaterialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Komponenten.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.