Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-Säulen bieten eine hochwertige, basendeaktivierte, vollständig endverkappte Phase mit gleicher oder vergleichbarer Selektivität wie C18-Säulen, jedoch mit etwas geringerer Retention.
732.09 € - 770.42 €
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm Innendurchmesser
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 130 Å
Oberfläche 170 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11593061
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28205-124630
120 mm
732.09 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11503071
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28205-204630
200 mm
770.42 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäulen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
5 μm
170 m²/g
Gehäuse C8
Umkehrphase
4.6 mm Innendurchmesser
130 Å
Gehäuse L7
7%
Umkehrphase
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-Säulen