Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Platten
Mit diesen SPE-Well-Platten mit unpolaren und ionischen Trenneigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von verbotenen Substanzen, einschließlich basischer und neutraler Arzneimittel.
487.00 € - 500.48 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von verbotenen Substanzen |
---|---|
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep Umkehrphase C8/Benzol-Sulfonsäure-Ionenaustauscher |
Typ | Wellplatte für Festphasenextraktion |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13477006
|
Thermo Scientific™
60307-262 |
Verify-CX 25 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
13497006
|
Thermo Scientific™
60307-263 |
Verify-CX 50 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
13487006
|
Thermo Scientific™
60307-264 |
Verify-CX 100 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung |
500.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX Platten bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennung für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse von verbotenen Substanzen Sie werden zum Screening für eine Vielzahl von Wirkstoffverbindungen in biologischen Matrices, einschließlich basischer und neutraler Verbindungen, verwendet.
Das in HyperSep Verify CX 96-Well-Platten und -Einzelwells verwendete Sorbens basiert auf zwei Funktionsgruppen: Umkehrphase C und einem Benzolsulfonsäure-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Kieselgel-Träger copolymerisiert.HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Analyse von verbotenen Substanzen | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Umkehrphase C8/Benzol-Sulfonsäure-Ionenaustauscher | |
1 ml |