Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Platten
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX Platten bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennung für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse von verbotenen Substanzen Sie werden zum Screening für eine Vielzahl von Wirkstoffverbindungen in biologischen Matrices, einschließlich basischer und neutraler Verbindungen, verwendet.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientificâ„¢ HyperSepâ„¢ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientificâ„¢ HyperSep-96â„¢ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verify-CX 50 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung |
| Säulenbettgewicht | 50 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von verbotenen Substanzen |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Umkehrphase C8/Benzol-Sulfonsäure-Ionenaustauscher |
| Typ | Wellplatte für Festphasenextraktion |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Volumen (metrisch) Well | 1 ml |
| Menge | 1 Pk. |