Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen
Diese Silika-SPE-Kartuschen dienen der Retention von Analyten in unpolaren Matrices und der Trennung von Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur.
126.82 € - 892.42 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retention von Analyten in nicht-polaren Matrices |
---|---|
Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
Produktlinie | HyperSep |
Typ | Festphasenextraktionskartusche |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Sorbens | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) | Sorbens | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10553985
|
Thermo Scientific™
60108-315 |
500 mg | 3 ml | HyperSep Silika | 50er-Packung |
152.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10563985
|
Thermo Scientific™
60108-317 |
100 mg | 1 ml | HyperSep Silika | Packung mit 100 Stück |
207.54 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10036414
|
Thermo Scientific™
60108-409 |
50 mg | 1 ml | HyperSep Silika | Packung mit 100 Stück |
231.09 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10672284
|
Thermo Scientific™
60108-410 |
200 mg | 3 ml | HyperSep Silika | 50er-Packung |
126.82 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10120743
|
Thermo Scientific™
60108-411 |
500 mg | 6 ml | HyperSep Silika | 30er-Packung |
126.82 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10414603
|
Thermo Scientific™
60108-426 |
1000 mg | 6 ml | HyperSep Silika | 30er-Packung |
150.12 €
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10075674
|
Thermo Scientific™
60108-710 |
2000 mg | 15 ml | HyperSep Silika | Packung mit 20 Stück |
165.49 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10436934
|
Thermo Scientific™
60108-711 |
5000 mg | 25 ml | HyperSep Silika | Packung mit 20 Stück |
153.35 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10514105
|
Thermo Scientific™
60108-712 |
10.000 mg | 75 ml | HyperSep Silika | 10/Packung |
183.33 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15373426
|
Thermo Scientific™
60108-503 |
100 mg | 10 ml | HyperSep Silika | 50er-Packung |
210.73 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13496936
|
Thermo Scientific™
60108-852 |
70.000 mg | 150 ml | HyperSep Silika | 10/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
13382120
|
Thermo Scientific™
60108-793 |
500 mg | 10 ml | HyperSep Silika | 50er-Packung |
185.62 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13456826
|
Thermo Scientific™
60108-851 |
20.000 mg | 75 ml | HyperSep Silika | 10/Packung |
274.19 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13406946
|
Thermo Scientific™
60108-850 |
50.000 mg | 150 ml | HyperSep Silika | 10/Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
13416946
|
Thermo Scientific™
60108-853 |
10.000 mg | 25 ml | HyperSep Silika | Packung mit 20 Stück |
276.72 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen verfügen über ein polares Sorptionsmittel, das hauptsächlich zur Aufbewahrung von Analyten in unpolaren Matrices verwendet wird, und können Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur effektiv trennen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Extraktion von polaren Verbindungen, einschließlich Aldehyden, Aminen, Arzneimitteln, Pestiziden und Herbiziden
- Extraktion von Carotenoiden, fettlöslichen Vitaminen, Aflatoxinen in Lebensmittelmatrices
- Extraktion von Fettsäuren und Phospholipiden
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Retention von Analyten in nicht-polaren Matrices | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.