Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen
Artikelnummer. 10036414 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
10.000 mg
1000 mg
100 mg
20.000 mg
2000 mg
200 mg
50.000 mg
5000 mg
500 mg
50 mg
70.000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Sorbens:
HyperSep Silika
Menge:
10/Packung
30er-Packung
50er-Packung
Packung mit 100 Stück
Packung mit 20 Stück
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10036414
Marke: Thermo Scientific™ 60108409
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Silika-SPE-Kartuschen dienen der Retention von Analyten in unpolaren Matrices und der Trennung von Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen verfügen über ein polares Sorptionsmittel, das hauptsächlich zur Aufbewahrung von Analyten in unpolaren Matrices verwendet wird, und können Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur effektiv trennen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Extraktion von polaren Verbindungen, einschließlich Aldehyden, Aminen, Arzneimitteln, Pestiziden und Herbiziden
  • Extraktion von Carotenoiden, fettlöslichen Vitaminen, Aflatoxinen in Lebensmittelmatrices
  • Extraktion von Fettsäuren und Phospholipiden
Das hochwertige Silika-Material, das in HyperSep Silika SPE-Kassetten verwendet wird, adsorbiert Analyten aus unpolaren Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen, weniger polaren Estern und Ethern. Das Sorbens eignet sich auch für den Einsatz als mittelstarker Kationentauscher in wässrigen Medien.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Beschreibung 50 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Säulenbettgewicht 50 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retention von Analyten in nicht-polaren Matrices
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Silika
Typ Festphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch) 1 ml
Menge Packung mit 100 Stück
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.