Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Silica Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Silica Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten enthalten ein polares Sorbens für eine extrem reproduzierbare und zuverlässige Probenvorbereitung in einem einfachen Format.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-482
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep Silika SPE-96-Well-Platten und -Einzelwells verfügen über ein polares Sorbens, das in erster Linie dazu verwendet wird, Analyten in unpolaren Matrizen zurückzuhalten, und Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur effektiv trennen kann. Zu den typischen Anwendungen gehören:
Extraktion von polaren Verbindungen, einschließlich Aldehyden, Aminen, Arzneimitteln, Pestiziden und Herbiziden
Extraktion von Carotenoiden, fettlöslichen Vitaminen, Aflatoxinen in Lebensmittelmatrizen
Extraktion von Fettsäuren und Phospholipiden
Das hochwertige Silikamaterial, das in HyperSep Silika SPE 96-Well-Platten und Einzelwells verwendet wird, adsorbiert Analyten aus unpolaren Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen, weniger polaren Estern und Ethern. Das Sorbens eignet sich auch für den Einsatz als Kationenaustauscher mit Zwischenfestigkeit in wässrigem Medium.HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Individuelle SPE Wells; Bed Gewicht 25mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Silika |
Extraktion polarer Verbindungen, Carotinoiden, Fettverbindungen | |
HyperSep | |
Einzelner Well |