Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 SCX Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die Thermo Scientific HyperSep-96 SCX Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten enthalten ein starkes Kationenaustausch-Sorbens zur Extraktion von geladenen basischen Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-582
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep SCX SPE 96-Well-Platten und Einzelwells für Ionenaustauscher für starke Kationen enthalten ein Sorbens mit starkem Kationenaustausch zur Extraktion geladener basischer Verbindungen. Zu den typischen Anwendungen gehört die Extraktion von:
Antibiotika
Arzneimittelwirkstoffen
Organischen Basen
Aminosäuren
Katecholaminen
Herbizide
HyperSep SCX 96-Well-Platten und -Einzelwells für starke Kationenaustauscher eignen sich ideal für die Extraktion einer breiten Palette geladener basischer Verbindungen.Modifizierter Benzolring bietet Potenzial für unpolare Interaktionen
Niedriger pKa-Wert
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Individuelle SPE Wells; Bed Gewicht 25mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SCX |
Extraktion geladener basischer Verbindungen | |
HyperSep | |
Einzelner Well |