Learn More
Invitrogen™ MitoSOX™ Mitochondrial Superoxide Indicator für Lebendzell-Bildgebung
MitoSOX Superoxid-Indikatoren sind neuartige fluorogene Farbstoffe, die speziell auf Mitochondrien in lebenden Zellen abzielen. Oxidation des MitoSOX-Reagenz durch mitochondriales Superoxid erzeugt eine helle grüne oder rote Fluoreszenz.
Marke: Invitrogen™ M36009
171.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MitoSOX Green und MitoSOX Red Superoxid-Indikatoren sind neuartige fluorogene Farbstoffe, die speziell auf Mitochondrien in lebenden Zellen abzielen. Oxidation des MitoSOX-Reagenz durch mitochondriales Superoxid erzeugt eine helle grüne oder rote Fluoreszenz.
Leistungsmerkmale dieser Indikatoren sind:• Sie werden leicht durch Superoxid, jedoch nicht durch andere reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und reaktive Stickstoffspezies (RNS) generierende Systeme oxidiert.
• Verwendung für die Bildgebung lebender Zellen
• Schnelle und selektive gezielte Anwendung auf Mitochondrien
• MitoSOX Green Indikator: ∼ 488/510 nm Absorptions-/Emissionsmaxima (herkömmlicher FITC/GFP-Filtersatz)
• MitoSox Red Indikator: ∼ 396/610 nm* Absorptions-/Emissionsmaxima (anwenderspezifisches Filterset wird empfohlen)
*Robinson et al. (1) berichten, dass bei Anregung des Farbstoffs MitoSOX Red bei 396 nm anstelle von 510 nm dieser ein selektiverer Marker für mitochondriales Superoxid sein kann.
MitoSOX Green Indikator wird als Einzelfläschchen oder Packung mit fünf Fläschchen angeboten. MitoSOX Red Indikator wird als Einzelfläschchen oder Packung mit zehn Fläschchen angeboten. Eine Packung mit je einem Fläschchen der Indikatoren MitoSOX Red und MitSOX Green ist ebenfalls erhältlich.
Schneller, einfacher Nachweis von mitochondrialem Superoxid in lebenden Zellen
Die Produktion von Superoxid durch Mitochondrien lässt sich in der Fluoreszenzmikroskopie mithilfe von MitoSOX Superoxid-Indikatoren visualisieren. Sie durchdringen lebende Zellen, und lagern sich selektiv an Mitochondrien an. Sie werden schnell durch Superoxid, jedoch nicht durch andere reaktive Sauerstoffspezies (ROS) und reaktive Stickstoffspezies (RNS) oxidiert. Das oxidierte Produkt fluoresziert stark.
Mithilfe von MitoSOX Indikatoren lassen sich Artefakte isolierter mitochondrialer Präparate aus direkten Messungen von Superoxid unterscheiden, das in den Mitochondrien lebender Zellen erzeugt wird. Es kann auch ein wertvolles Hilfsmittel für Untersuchungen von Substanzen sein, die oxidativen Stress in verschiedenen Krankheitsbildern beeinflussen. Darüber hinaus kamen diese Indikatoren auch in Stoffwechselflussassays mit High-Content-Instrumenten (2) zum Einsatz. MitoSOX Indikatoren wurden auch zum Nachweis von mitochondrialem Superoxid mit Durchflusszytometrie (3) verwendet.
Literatur
1: Robinson, Kristine M., et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006): 15038-15043.
2: Little, Andrew Charles, et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020): 1-10.
3: Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016): 361-370.
Spezifikation
Grün, rot | |
Fluoreszenz | |
MitoSox Green, MitoSox Red |
2 Fläschchen (1 Green, 1 Red) | |
488/510 nm (grün), 396/610 nm (rot) | |
MitoSOX™ |