Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Platten
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit HyperSep Retain PEP-Platten.
347.08 € - 409.97 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retention polarer und nicht-polarer Analyten
Partikelgröße 30 bis 50 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11507671
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60306-207
Retain PEP 30 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13416976
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60306-208
Retain PEP 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
404.28 €
1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10258124
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60303-207
Retain PEP 30 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
347.08 €
1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen. Ihre Packung besteht aus einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale: Die Hypersep Retain SPE-Wells sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck oder Zentrifugation.
  • [bullet] Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • [bullet] Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • [bullet] Reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format
  • [bullet] Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Anwendungen:
  • [bullet] Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Umweltproben
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Spezifikation
Spezifikation
Retention polarer und nicht-polarer Analyten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
1/Packung
30 bis 50 μm
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
1 ml