Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP-Platten
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit HyperSep Retain PEP-Platten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60306-208
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13416976
  • 404.28 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen. Ihre Packung besteht aus einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale: Die Hypersep Retain SPE-Wells sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck oder Zentrifugation.
  • [bullet] Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • [bullet] Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • [bullet] Reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format
  • [bullet] Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Anwendungen:
  • [bullet] Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Umweltproben
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Retain PEP 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Retention polarer und nicht-polarer Analyten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
1/Packung
60 mg
30 bis 50 μm
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
1 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers