Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Platten
Erzielen Sie konsistente, hohe Ausbeute für basische Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Mikrotiterplatten
Marke:  Thermo Scientific™ 60303-307
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10369444
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX-Platten mit hoher Kapazität, hochreinem, hochporösem DVB-Material aus Polystyrol, teilweise modifiziert mit funktionellen Sulfonsäure-Gruppen, erzielen Sie konsistente, hohe Rückgewinnung für Basisanalyten. Diese Kationenaustausch-Mikrotiterplatten und -Einzelwells, die in der SPE-Probenvorbereitung verwendet werden, können die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Breite Anwendung in der Forensik und klinischen Analyse einer Vielzahl von Drogen einschließlich basischer und neutraler Drogen. Die HyperSep Retain SPE-Wells entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 30 mg
Retention von basischen Analyten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
30 mg
30 bis 50 μm
HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB
1 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Platten > 96-Well-Platte; Säulenbettgewicht 30 mg; Säulenvolumen 1 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.