Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Platten
Erzielen Sie konsistente, hohe Ausbeute für basische Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Mikrotiterplatten
Marke: Thermo Scientific™ 60306-303
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX-Platten mit hoher Kapazität, hochreinem, hochporösem DVB-Material aus Polystyrol, teilweise modifiziert mit funktionellen Sulfonsäure-Gruppen, erzielen Sie konsistente, hohe Rückgewinnung für Basisanalyten. Diese Kationenaustausch-Mikrotiterplatten und -Einzelwells, die in der SPE-Probenvorbereitung verwendet werden, können die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Breite Anwendung in der Forensik und klinischen Analyse einer Vielzahl von Drogen einschließlich basischer und neutraler Drogen. Die HyperSep Retain SPE-Wells entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.- Hohe, konsistente Rückgewinnung
- Ideal für große Proben
- Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
- Stabil bei pH 0 bis 14
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Spezifikation
Retain CX 30mg/2mL 96 feste-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung | |
Analyse von Rauschgiften | |
HyperSep | |
Wellplatte für Festphasenextraktion | |
1 Packung |
30 mg | |
30 bis 50 μm | |
HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB | |
1 mL |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.