Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-Platten
HyperSep Retain AX Platten ermöglichen eine unübertroffene Rückgewinnung saurer Analyten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60306-403
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13476976
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE 96-Well-Platten und Einzelwells, gepackt in einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quaternärem Amin als funktionelle Gruppen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Die HyperSep Retain SPE-Wells, die weit verbreitet in der forensischen und klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten eingesetzt werden, entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Retain AX 30 mg/2 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte, 1 Packung
Analyse von THC und dessen Metaboliten
HyperSep
96-Well-Mikrotiterplatte
1/Packung
30 mg
30 bis 50 μm
HyperSep Retain AX
2 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-Platten >
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.