Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
Marke: Thermo Scientific™ 60306-502
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ und Hypercarb™ SPE enthalten flachen, 100 % porösen Graphit-Kohlenstoff (PGC) mit Selektivität für strukturell ähnliche Verbindungen, wodurch die Trennung von Verbindungen mit einfachen Lösungsmitteln ermöglicht wird
- Stabil bei pH 0 bis 14
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
- Starke Retentionseigenschaften ermöglichen die Verwendung von geringer Bettgewichte (???) für konzentrierte Extrakte
- • Wechselwirkungsmechanismus mit polaren Molekülen
Spezifikation
25 mg | |
40 bis 60 μm | |
HypeSep Hypercarb | |
Je 1 |
Universalvakuumverteiler | |
HyperSep | |
96-Well-Mikrotiterplatte |