Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Mylar™ Beutel für die dispersive SPE (QuEChERS)
Mit diesen gebrauchsfertigen Mylar Beuteln zur dispersiven SPE für QuEChERS-Extraktionen sparen Sie Zeit und erzielen genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden.
111.35 € - 496.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuEChERS-Methode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13486926
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-340
Mylar Beutel, 4.000 mg Magnesiumsulfat und 1.000 mg NaCl, 50/Pkg N/A N/A N/A
15227508
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-348
Mylar Pouch: 4000 mg Anhydrous Magnesium Sulfate, 2000 mg Sodium Chloride, 1500 mg Sodium Citrate Dibasic Dihydrate N/A N/A N/A
15217508
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-347
Mylar Pouch: 4000 mg Anhydrous Magnesium Sulfate, 1000 mg Sodium Chloride, 1500 mg Sodium Citrate Dibasic Dihydrate N/A N/A N/A
13426936
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-346
Mylar Pouch: 4000 mg Sodium Sulfate, 500 mg Anhydrous Magnesium Sulfate N/A N/A N/A
13416936
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-345
Mylar Pouch: 1200 mg Sodium Chloride N/A N/A N/A
13496926
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-344
Mylar-Beutel, 4.000 mg Magnesiumsulfat, 1 g Natriumchlorid, 500 mg Natriumcitratdibasissesquihydrat, 1.000 mg Natriumcitrattribasidium, 50 Stück. N/A N/A N/A
13406826
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-343
Mylar Pouch: 6000 mg Anhydrous Magnesium Sulfate, 1500 mg Sodium Chloride, 1500 mg Sodium Citrate Dihydrate 750 mg Disodium Citrate Sesquihydrate N/A N/A N/A
13476926
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-342
Mylar Beutel 1.500 mg Natriumchlorid, 6.000 mg Magnesiumsulfat, 50 Stück N/A N/A N/A
13227979
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-341
Mylar Beutel, 6.000 g Magnesiumsulfat, 1.500 mg Natriumacetat (wasserfrei), 50 Stück N/A N/A N/A
15919547
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-368-SP
Mylar Slim Line Pouch: 5000 mg Sodium Sulfate N/A N/A N/A
15909547
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60105-367-SP
Mylar schmaler Beutel: 500 mg CEC18, SLIM LINE POUCH mit 50 ml-Zentrifugenröhrchen N/A N/A N/A
15929547
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-425
leere 50 ml-Zentrifugenröhrchen N/A N/A N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
QuEChERS-Methode
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Mylar™ Beutel für die dispersive SPE (QuEChERS)