Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Mylar™ Beutel für die dispersive SPE (QuEChERS)
Artikelnummer. 13416936 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 2000 mg Natriumchlorid, 1500 mg Natriumcitrat dibasisch Dihydrat
Mylar Beutel 1.500 mg Natriumchlorid, 6.000 mg Magnesiumsulfat, 50 Stück
Mylar Beutel, 4.000 mg Magnesiumsulfat und 1.000 mg NaCl, 50/Pkg
Mylar Beutel, 6.000 g Magnesiumsulfat, 1.500 mg Natriumacetat (wasserfrei), 50 Stück
Mylar schmaler Beutel: 5000 mg Natriumsulfat
Mylar schmaler Beutel: 500 mg CEC18, SLIM LINE POUCH mit 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Mylar-Beutel, 4.000 mg Magnesiumsulfat, 1 g Natriumchlorid, 500 mg Natriumcitratdibasissesquihydrat, 1.000 mg Natriumcitrattribasidium, 50 Stück.
Mylar-Beutel: 1200 mg Natriumchlorid
Mylar-Beutel: 4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 1500 mg Natriumcitrat dibasisch Dihydrat
Mylar-Beutel: 4000 mg Natriumsulfat, 500 mg wasserfreies Magnesiumsulfat
Mylar-Beutel: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumchlorid, 1500 mg Natriumcitrat Dihydrat 750 mg Dinatriumcitrat Sesquihydrat
leere 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13416936
Marke: Thermo Scientific™ 60105345
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen gebrauchsfertigen Mylar Beuteln zur dispersiven SPE für QuEChERS-Extraktionen sparen Sie Zeit und erzielen genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden.
Mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Mylar Beuteln für dispersive SPE sparen Sie Zeit und erzielen genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden. QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Die Packungen mit praktischen HyperSep Mylar Beuteln für dispersive SPE enthalten je 50 Beutel mit einem gebrauchsfertigen Sorptionsmittel. Verschlussstopfen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
HyperSep Extraktionsprodukte für die dispersive SPE nutzen Magnesiumsulfat zur Unterstützung der Extraktion sowie entweder Natriumchlorid, Natriumcitrat oder wasserfreies Natriumacetat für "basenempfindliche" Verbindungen (z. B. Folpet oder Captan).
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
  • Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
  • Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
  • Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
QuEChERS-Methode
Die im Jahr 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für „Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe“) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
  • Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
  • Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
  • Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile aus dem endgültigen Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
  • Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mylar-Beutel: 1200 mg Natriumchlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuEChERS-Methode
Produktlinie HyperSep
Sorbens Sodium Chloride
Typ Mylar-Beutel für QuEChERS-Probenvorbereitung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.