Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Platten
Mit diesen Cyano SPE-Mikrotiterplatten und individuellen Wells erhalten Sie eine optimierte Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices.
393.93 € - 474.14 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Cyano
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10592255
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-821
Cyano 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
393.93 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10444593
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-822
Cyano 25 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
439.43 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10069472
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-823
Cyano 50 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
453.79 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10783297
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-824
Cyano 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
465.77 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13447026
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60307-304
Cyano 100 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Plate, 1/Packung
474.14 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano Kartuschen mittlerer Polarität sind weniger rückhaltend als Silika oder Diol und für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices optimiert. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Retention polarer Verbindungen aus Hexan und Ölen
  • Umkehrphasenextraktionen von mäßig polaren Verbindungen
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
40 bis 60 μm
HyperSep Cyano
1 ml
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Platten