Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Platten
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano Kartuschen mittlerer Polarität sind weniger rückhaltend als Silika oder Diol und für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices optimiert. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Retention polarer Verbindungen aus Hexan und Ölen
- Umkehrphasenextraktionen von mäßig polaren Verbindungen
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Cyano 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung |
| Säulenbettgewicht | 10 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Cyano |
| Typ | Wellplatte für Festphasenextraktion |
| Volumen (metrisch) Well | 1 ml |
| Menge | 1 Pk. |