Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankauskleidungen, CX3-9-Liner
Das Tank-Linersystem mit Oberzug besteht aus einer einbahnigen CX3-9-Mehrschichtfolie aus Kunststoff, in Abmessungen, die für Fässer und gängige zylindrische Tanks nach Industriestandard optimiert sind.Die Auskleidungen sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
771.69 € - 2695.00 €
Spezifikation
Außenverpackung | Kartonagen |
---|---|
Innere Schutzverpackung | In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. |
Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
Produktlinie | HyPerforma |
Film Description | Gehäuse CX3-9 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17810647
|
Thermo Scientific™
SH30647.10 |
378 L |
815.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17820567
|
Thermo Scientific™
SH30647.11 |
757 L |
2695.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17840567
|
Thermo Scientific™
SH30647.18 |
19 L |
905.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17830567
|
Thermo Scientific™
SH30647.19 |
28 L |
915.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17870567
|
Thermo Scientific™
SH30647.20 |
38 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Minimiert Keime durch die Konstruktion in einem ISO 7-konformen Reinraum unter sterilen cGMP-Bedingungen.
- Anders als bei wiederverwendbaren Behältern sind nach Gebrauch keine Reinigungsschritte erforderlich, und das Risiko der Kreuzkontamination ist somit verringert.
Anwendungen:
- Eliminierung der Tankreinigung und Reduzierung von Zykluszeiten.
- Erleichtert die Hydration pulverförmiger Nährmedien und Puffer sowie das Auffangen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Kartonagen | |
Bestrahlt | |
Gehäuse CX3-9 |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
HyPerforma |