Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankauskleidungen, CX3-9-Liner
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Minimiert Keime durch die Konstruktion in einem ISO 7-konformen Reinraum unter sterilen cGMP-Bedingungen.
- Anders als bei wiederverwendbaren Behältern sind nach Gebrauch keine Reinigungsschritte erforderlich, und das Risiko der Kreuzkontamination ist somit verringert.
Anwendungen:
- Eliminierung der Tankreinigung und Reduzierung von Zykluszeiten.
- Erleichtert die Hydration pulverförmiger Nährmedien und Puffer sowie das Auffangen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 19 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
| Außenverpackung | Kartonagen |
| Innere Schutzverpackung | In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. |
| Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
| Produktlinie | HyPerforma |
| Film Description | Gehäuse CX3-9 |