Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 5 μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
1120.00 € - 4234.12 €
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 1 bis 14 |
Porengröße | 250 Å |
Oberfläche | 120 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11518420
|
Thermo Scientific™
35005-254630 |
250 mm | 4.6 mm |
4234.12 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11528410
|
Thermo Scientific™
35005-104030 |
100 mm | 4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11538410
|
Thermo Scientific™
35005-122130 |
120 mm | 2.1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Spezifikation
Analysesäule | |
1 bis 14 | |
120 m²/g | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |
5 μm | |
250 Å | |
Gehäuse L109 | |
Mixed-Mode |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 5 μm