Learn More
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves
Mechanical protection gloves with nitrile foam coating on 15 gauge nylon-spandex liner, palm coated.
84.15 €
Spezifikation
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz, Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17059193
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Ansell™
11840050
5
84.15 €
12 Paare
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17069193
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
11840120
12
84.15 €
12 Paare
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • These industrial hand gloves offer Fortix™ Abrasion Resistance Technology for enhanced durability
  • Ideal nitrile-coated work gloves with up to 2x the grip for safer handling
  • Enhanced breathability for even better comfort
Specifications
Specifications
Nitrilschaum
ANSI A1
Ja
11-840
200 bis 275 mm
Schwarz, Grau
Beidhändig
Nylon und Spandex
Strick
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves