Learn More
Fisherbrand™ Hydrometer Rack, 10-Place
Rack for gentle handling and strong protection for fragile glass hydrometers.
117.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hydrometer Rack |
---|---|
Enthält | Drip Tray |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Aufnahmevermögen | Hydrometers (Long), Hydrometers (Short) |
Material | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30130292
![]() |
Fisherbrand™
121002F |
Gray |
117.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
30130293
![]() |
Fisherbrand™
121003F |
Blue |
117.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
The Hydrometer Rack accommodates up to 10 hydrometers with diameters up to 31 mm, ensuring safe storage, efficient drying, and secure transport.
Secure Organization
- Teardrop-Shaped Slots hold hydrometers securely in place, support a range of diameters, and ensure easy insertion and removal for convenient handling
- 3-Tier Setup provides enhanced stability and protection of hydrometer body
Clean and Convenient
- Built-in Handles provide a secure grip for safe and convenient transport
- Removable Drip Tray simplifies cleaning and maintenance, improving sanitation and protecting your workspace
Robust Design
- Stable Wide Base ensures increased stability and secure placement for hydrometers
- Durable Polypropylene Construction is easy to clean, long-lasting, and fully recyclable
Spezifikation
Hydrometer Rack | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
3 Tiers | |
29.5 cm | |
23.4 cm |
Drip Tray | |
Hydrometers (Long), Hydrometers (Short) | |
10 | |
29.5 x 17.50 x 23.40 cm | |
17.50 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hydrometer Rack, 10-Place