Learn More
Fisherbrand™ Hydrometrie-Regal, 10 Stellen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130292 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30130292
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gestell für schonende Handhabung und starken Schutz dieser empfindlichen Glashydrometer.
Das Hydroometer-Rack nimmt bis zu 10 Hydrometer mit Durchmessern von bis zu 31 mm auf und gewährleistet so eine sichere Lagerung, effiziente Trocknung und einen sicheren Transport.
Sichere Organisation
  • Tropfenförmige Öffnungen halten die Hydroometer sicher an Ort und Stelle, unterstützen eine Reihe von Durchmessern und gewährleisten ein leichtes Einsetzen und Entfernen für eine bequeme Handhabung
  • Die 3-stufige Aufstellung bietet erhöhte Stabilität und Schutz des Hydroometerkörpers
sauber und praktisch
  • Die integrierten Handgriffe bieten einen sicheren Griff für einen sicheren und bequemen Transport
  • Die herausnehmbare Tropfschale vereinfacht die Reinigung und Wartung, verbessert die Hygiene und schützt Ihren Arbeitsplatz
Robuste Konstruktion
  • Die stabile breitere Basis gewährleistet erhöhte Stabilität und eine sichere Platzierung der Hydromessgeräte
  • Die belastbare PP-Bauweise ist leicht zu reinigen, dauerhaft und vollständig wiederverwertbar
Spezifikation
Enthält Auffangschale
Produkttyp Hydrometer-Ständer
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Grau
Aufnahmevermögen Hydrometer (lang), Hydrometer (kurz)
Material Polypropylen
Positionen 10
Einschübe 3 Stufen
Größe 29.5 x 17.50 x 23.40 cm
Länge (metrisch) 29.5 cm
Breite (metrisch) 17.50 cm
Höhe (metrisch) 23.4 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis