Learn More
Salzsäurelösung 0.5 M (0.5 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
Salzsäurelösung 0,5 M (0,5N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 36.46g/mol |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0.5 M (0.5 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur