Learn More
Salzsäurelösung 0.5 M (0.5 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080210 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10080210
Marke: Fisher Chemical J/4330/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Salzsäurelösung 0,5 M (0,5N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid