Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7203377 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Liter
Artikelnummer. 16882360
Marke: Honeywell Fluka 344311L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
  • Ethanolbasiert
  • Frei von Imidazol
  • Frei von CMR-Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
Schmelzpunkt -115°C
CAS Min. % ≥55%
Farbe Farblos
Dichte 0.895 g/cm3
pH 5 to 6
Physikalische Form Flüssig
CAS 64-17-5
Menge 1 l
CAS Max. % ≤80%
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1170
Löslichkeitsinformationen Completely Miscible in Water
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.