Learn More
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Katolyte für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration von Ketonen und Li-Ionen-Batterieelektrolyten, Acetonitril-basiert, frei von Alkoholen (frei von CMR-Stoffen)
415.68 € - 2194.15 €
Spezifikation
Dichte 0.906 g/cm3
Flammpunkt 12°C to 13°C
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
Farbe Orange
CAS 75-05-8, Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17584946
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Fluka
34470-50ML
50 mL
415.68 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17594946
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34470-6X50ML
6 x 50 mL
2194.15 €
6 Flaschen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • HYDRANAL™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation die vertrauenswürdigste Marke in der Karl-Fischer-Titration.
    • Umfassendes Produktportfolio mit 60 verfügbaren Produkten
    • 40 Jahre Innovation – mehr zu unseren NEXTGEN Reagenzien HIER
    • Spezieller technischer Service und Support
    • Mehr als 800 Anwendungshinweise sind auf unserer Website hinterlegt
Spezifikation
Spezifikation
0.906 g/cm3
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
75-05-8, Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Stabilizer 1
≥10.00, ≥60.00, ≥2.00, ≥2.00
Flüssig
Soluble in water
12°C to 13°C
Orange
5.5
Ampulle
UN2924
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™