Learn More
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 17584946 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
6 x 50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
6 Flaschen
Artikelnummer. 17584946
Marke: Honeywell Fluka 3447050ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Katolyte für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration von Ketonen und Li-Ionen-Batterieelektrolyten, Acetonitril-basiert, frei von Alkoholen (frei von CMR-Stoffen)
  • HYDRANAL™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation die vertrauenswürdigste Marke in der Karl-Fischer-Titration.
    • Umfassendes Produktportfolio mit 60 verfügbaren Produkten
    • 40 Jahre Innovation – mehr zu unseren NEXTGEN Reagenzien HIER
    • Spezieller technischer Service und Support
    • Mehr als 800 Anwendungshinweise sind auf unserer Website hinterlegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
CAS Min. % ≥2.00, ≥60.00
CAS Max. % <10.00, ≤20.00, <70.00
Farbe Orange
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-05-8, 75-75-2
Dichte 0.906 g/cm3
pH 5.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 ml
Flammpunkt 12°C to 13°C
Verpackung Ampulle
UN-Nummer UN2924
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole