Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration in Ölen (auf Chloroform-Methanol-Xylolbasis), bevorzugt für Zellen mit Membran
43.69 € - 683.77 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15644620
|
Honeywell-Hydranal
34868-100ML |
100 ml |
43.69 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15664620
|
Honeywell-Hydranal
34868-500ML |
500 ml |
132.77 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15674620
|
Honeywell-Hydranal
34868-6X100ML |
6 x 100 ml |
227.06 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15694620
|
Honeywell Fluka
34868-6X500ML |
6 x 500 ml |
683.77 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
- Anwenderfreundlich
- Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
- Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
- Breites Produktsortiment
- Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
UN1992 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H372-Schädigt die Organe.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™