Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™
Anolyt für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration in Ölen (auf Chloroform-Methanol-Xylolbasis), bevorzugt für Zellen mit Membran
Marke:  Honeywell-Hydranal 34868-500ML
124.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15664620
  • 132.77 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
  • Anwenderfreundlich
  • Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
  • Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
  • Breites Produktsortiment
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl
500 ml
UN1992
8 °C (46.4 °F)
68007-08-9, 67-66-3, 95-47-6
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    24
    Stunden
    7
    Minuten
    49
    Sekunden
    26
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    55
    Stunden
    7
    Minuten
    49
    Sekunden
    26
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat-Öl, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ölen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka™ >