Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
23.91 € - 193.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Produkttyp | RPMI 1640 |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Mit Additiven | Ohne Additive | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10218023
|
Cytiva
SH30027.FS |
6 x 500 mL | Glutamin, Phenolrot | 12 Monate |
152.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10648934
|
Cytiva
SH30027.LS |
6 × 1.000 ml | Glutamin, Phenolrot | 18 Monate |
193.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11541851
|
Cytiva
SH30096.02 |
1.000 ml | Phenolrot | Kein Glutamin | 12 Monate |
33.35 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10554144
|
Cytiva
SH30096.LS |
6 × 1.000 ml | Phenolrot | Kein Glutamin | 18 Monate |
191.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10711664
|
Cytiva
SH30096.FS |
6 x 500 mL | Phenolrot | Kein Glutamin | 18 Monate |
150.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11998075
|
Cytiva
SH30255.FS |
6 x 500 mL | Glutamin, HEPES, Phenolrot | 18 Monate |
153.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11521881
|
Cytiva
SH30255.01 |
500 mL | Glutamin, HEPES, Phenolrot | 18 Monate |
35.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11531881
|
Cytiva
SH30255.02 |
1.000 ml | HEPES, Phenolrot, Phenolrot | 18 Monate |
34.15 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10731254
|
Cytiva
SH30605.01 |
500 mL | Kein Phenolrot | 18 Monate |
25.45 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11531851
|
Cytiva
SH30096.01 |
500 mL | Phenolrot | Kein Glutamin | 18 Monate |
29.25 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11541811
|
Cytiva
SH30027.01 |
500 mL | Glutamin, Phenolrot | 12 Monate |
23.91 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
RPMI 1640 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Medien