Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) mit Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO9001:2000 -Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
19.20 € - 192.60 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP, ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10346952
|
Cytiva
SH30265.01 |
MEM Alpha Modifikation, mit L-Glutamin, mit Ribo- und Desoxyribonukeinsäuren | 500 mL |
30.30 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10520473
|
Cytiva
SH30265.02 |
MEM Alpha Modifikation, mit L-Glutamin, mit Ribo- und Desoxyribonukeinsäuren | 1.000 ml |
31.85 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11501811
|
Cytiva
SH30024.02 |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), mit 2.0 mM L-Glutamin | 1.000 ml |
38.65 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10257973
|
Cytiva
SH30024.LS |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), mit 2.0 mM L-Glutamin | 6 × 1.000 ml |
192.60 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10543744
|
Cytiva
SH30024.FS |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), mit 2.0 mM L-Glutamin | 6 x 500 mL |
142.20 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10454275
|
Cytiva
SH30244.LS |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), ohne L-Glutamin | 6 x 1000 mL | ||||||
10217993
|
Cytiva
SH30265.FS |
MEM Alpha Modifikation, mit L-Glutamin, mit Ribo- und Desoxyribonukeinsäuren | 6 x 500 mL |
129.60 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12360033
|
Cytiva
SH30601.01 |
MEM (Richters-Modification) mit L-Glutamin und Phenolrot | 500 mL | ||||||
11591801
|
Cytiva
SH30024.01 |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), mit 2.0 mM L-Glutamin | 500 mL |
24.65 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10034723
|
Cytiva
SH30244.FS |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), ohne L-Glutamin | 6 x 500 mL |
126.90 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11541871
|
Cytiva
SH30244.01 |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), ohne L-Glutamin | 500 mL |
23.35 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Steril gefiltert |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate