Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) mit Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO9001:2000 -Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Brand: Cytiva SH30244.LS
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Specifications
cGMP, ISO 9001:2000 | |
MEM mit Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), ohne L-Glutamin | |
MEM mit EBSS; ohne L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Glutamin |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) | |
6 x 1000 mL |