Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Medien
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit HyClone™ McCoy's 5A-Medien, die nach ISO 9001-zertifizierten Verfahren hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30270.01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10358633
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
Bestellinformation
This item requires a minimum order of 200 each to place order.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
McCoy's 5A mit L-Glutamin, ohne Phenolrot
McCoy's 5A-Medium mit L-Glutamin, Natriumbicarbonat, ohne Phenbolrot
0,1 μm steril gefiltert
No Phenol Red
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat
500 mL
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Medien > Mit L-Glutamin/ohne Phenolrot; 500 ml