Learn More
Cytiva HyClone™ L-Glutamin, Pulver
Zur Ergänzung von serum- und proteinfreien Medien
43.28 € - 323.64 €
Spezifikation
Aminosäuren | L-Glutamin |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | L-Glutamin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ergänzung von serum- und proteinfreien Medien |
Produktlinie | HyClone™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17672075
|
Cytiva
SH30336.01 |
25 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10628574
|
Cytiva
SH30336.02 |
100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11541911
|
Cytiva
SH30336.03 |
500 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Unterstützen Sie das Wachstum von Zellen mit hohem Energiebedarf
- Synthetisieren Sie große Mengen an Proteinen und Nukleinsäuren
Spezifikation
L-Glutamin | |
L-Glutamin | |
HyClone™ |
Pulver | |
Ergänzung von serum- und proteinfreien Medien |