Learn More
Cytiva HyClone™ L-Glutamin, Pulver
Zur Ergänzung von serum- und proteinfreien Medien
Marke: Cytiva SH30336.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unterstützen Sie das Wachstum von Zellen mit hohem Energiebedarf
- Synthetisieren Sie große Mengen an Proteinen und Nukleinsäuren
Spezifikation
L-Glutamin | |
Pulver | |
Ergänzung von serum- und proteinfreien Medien | |
500 g |
Bei 15 °C bis 30 °C lagern | |
L-Glutamin | |
HyClone™ |