Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen ergänztes Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke:  Cytiva SH30626.02IR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12330043
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewährleistung der Sicherheit gegen Rinderkrankheiten
  • Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm)
  • Gewährleistung der Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose
    Neuseeland
    500 mL
    Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
    HyClone™
    Ja
    Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Eisen-ergänztes neugeborenes Kälberserum
    Steril
    Bestrahlt
    Nein
    Ja
    Name des Produkts
    Cytiva HyClone™ mit Eisen ergänztes Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand > Bestrahlt; 500 ml