Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulverzellkulturmedium ohne L-Glutamin und mit HT
Vielseitige Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile (ADCF).
112.00 € - 626.00 €
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Mit Additiven | Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin |
Ohne Additive | Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Glutamin |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12695647
|
Cytiva
SH30934.01 |
1000 mL-PETE-Flasche |
112.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17602085
|
Cytiva
SH30933.02 |
10 l |
626.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12872986
|
Cytiva
SH30933.01 |
5 l |
329.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Chemisch definierte Formulierungen ohne tierische Bestandteile
- Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
- Ermöglichen direkte oder sequenzielle Adaption
- Für Zellkulturanwendungen umfangreicherer Größenordnungen wie Perfusion und Fedbatch-Strategien
- Entwickelt für die CHO-Zellkultur (Chinese Hamster Ovary) in der Biotechnologie
- Spezifisch formuliert für eine herausragende Leistung, zur Unterstützung einer hohen Zelldichte und zur Verbesserung der Produktausbeute und -qualität
- Kann für Batch-, Fed-Batch- oder Perfusionsprozessen in mehreren Zellkulturplattformen verwendet werden, von Schüttelkolben bis hin zu großvolumigen Bioreaktoren
Spezifikation
Pulver | |
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin | |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Unsteril | |
Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Glutamin |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulverzellkulturmedium ohne L-Glutamin und mit HT