Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Pulverzellkulturmedium ohne L-Glutamin und mit HT
Vielseitige Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile (ADCF).
Marke: Cytiva SH30933.02
585.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Glutamin |
Pulver | |
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188, Hypoxanthin, Thymidin | |
10 l |