Learn More
Cytiva HyClone™ fötaler Klon III -Serum
Marke: Cytiva SH30109.03HI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Vereinigte Staaten | |
500 mL | |
Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm. | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Für Fibroblast-Anwendungen, fördern das Zellkulturwachstum | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
FetalClone III Serum (USA), hitzeinaktiviert | |
FetalClone III | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 10 EU/ml | |
Ja | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
USDA-geprüft |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ fötaler Klon III -Serum > Menge: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur