Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit standardmäßigem fötalem Kälberserum (FKS) von Cytiva HyClone™ aus den USA
Marke:  Cytiva SH30088.02HI
127.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12399842
  • 143.85 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Unterstützen das Zellkulturwachstum
  • Standardgütegrad
  • Aseptisch verpackt in einem Reinraum der Klasse 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, IgG
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Fötales Kälberserum
Steril
Standard
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Ja
Nein
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Vereinigte Staaten
100 mL
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Hitzeinaktiviert
Nur zur Information
Nur zur Information
USDA-geprüft
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt > Wärmeinaktiviert: Ja, Menge: 100 ml, dimProcessing: Hitzeinaktiviert