Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Entwickelt zur Unterstützung von Zellkulturwachstum und biopharmazeutische Herstellungsprozessen.
22.25 € - 231.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Form | Flüssig |
Produkttyp | DMEM/hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat - 500 ml |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10103542
|
Cytiva
SH30022.01 |
500 mL |
22.25 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10234882
|
Cytiva
SH30022.02 |
1.000 ml |
30.95 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10722804
|
Cytiva
SH30022.FS |
6 x 500 mL |
126.90 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10732804
|
Cytiva
SH30022.LS |
6 × 1.000 ml |
231.30 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Glukose |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
DMEM/hoher Glucosegehalt, mit L-Glutamin, ohne Natriumpyruvat - 500 ml | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Ohne Natriumpyruvat |